Learn More
Invitrogen™ Rhod-2, AM, membrangängig
Beschreibung
Labeled calcium indicators are molecules that exhibit an increase in fluorescence upon binding Ca2+. They have uses in many calcium signaling investigations, including measuring Ca2+ in cells and tissues that have high levels of autofluorescence and also for detecting Ca2+ release generated by photoreceptors and photoactivatable chelators. Cells may be loaded with the AM ester forms of these calcium indicators by adding the dissolved indicator directly to dishes containing cultured cells. The fluorescence signal from these cells is generally measured using fluorescence microscopy.
Markierte Calciumindikatoren sind Moleküle, die nach Ca2+-Bindung eine erhöhte Fluoreszenz aufweisen. Sie werden in vielen Untersuchungen des Calciumsignalwegs eingesetzt, u. a. auch bei der Messung von Ca2+ in Zellen und Geweben mit hoher Eigenfluoreszenz und auch zur Erkennung der von Photorezeptoren und photoaktivierbaren Chelatoren ausgehenden Ca2+-Freisetzung.
- Das Fluoreszenzsignal dieser Zellen wird in der Regel mittels Fluoreszenzmikroskopie gemessen
- Markierung (Ex/Em der Ca2+-gebundenen Form): Rhod-2 (552/581 nm)
- Erhöhung der Fluoreszenzintensität nach Ca2+-Bindung: >100-fach
- Kd für Ca2+ bei fehlendem Mg2+, in Puffer: ca. 570 nM
- Zeigt Fluoreszenzerhöhung nach Ca2+-Bindung mit geringer Wellenlängenverschiebung
- Ferner binden BAPTA-basierte Indikatoren wie diese verschiedene Schwermetallkationen (Mn2+, Zn2+, Pb2+) mit wesentlich höherer Affinität als Ca2+.
- Störungen bei Calcium-Messungen durch das Vorhandensein dieser Ionen können mit dem schwermetallselektiven Chelator TPEN unter Kontrolle gebracht werden.
Calciumnachweis, Zellanalyse, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Ionische Homeostase und Signalgebung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen. |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Calcium Indicator |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Fluoreszenzmikroskop |
| Produkttyp | Färben |
| Farbstofftyp | Rhod-2 |
| Excitation Wavelength Range | 540 to 555 nm |
| Menge | 1 mg |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Emissionswellenlängenbereich | 570 to 585 nm |
| Mehr anzeigen |