missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Reference Dye Sampler Kit - Five 1 mM Solution, 1 mL each

Artikelnummer. 10227582
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10227582 1 Kit 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10227582 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. R14782

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Emissionsspektren, die den gesamten sichtbaren Wellenlängenbereich abdecken

  • Liefert Proben von fünf weitgehend charakterisierten Fluoreszenzstandards: Chininsulfat, Fluorescein, Carboxy-Tetramethylrhodamin, Sulforhodamin 101, Nilblau

Zellanalyse, Markierungschemie, Markierungsqualitätsprüfung und -kalibrierung

Bestellinformation

Versandbedingung: Raumtemperatur

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Typ Referenzfarbstoff-Kit mit Probenehmer
Marker oder Farbstoff Sulforhodamin 101, Carboxy-Tetramethylrhodamin, Chinin-Sulfat, Nilblau
Inhalt und Lagerung Lagerung bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt
Menge 1 Kit
Versandbedingung Raumtemperatur

Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.