Learn More
Invitrogen™ Molecular Probes™ ProLong™ Anti-Farbschwund-Kit
Artikelnummer. 10720764
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. 10720764
Marke: Invitrogen™ P7481
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Ermöglicht eine längerfristige Lagerung der Probe.
Das ProLong Eindeck-Kit enthält ein pulverförmiges Eindeckreagenz und ein flüssiges Befestigungsmedium. Diese beiden Bestandteile werden miteinander gemischt und direkt auf fluoreszierend markierten Zellen- oder Gewebeproben auf Mikroskopobjektträgern aufgebracht. Dadurch sind die Farbstoffe während der Fluoreszenzmikroskopie vor Verblassen (Photobleichung) geschützt.
  • Schützt Farbstoffe vor Verblassung während der Bildgebung
  • Pulverförmiges Eindeckmittel mit Befestigungsmedium mischen und noch am selben Tag verwenden
  • Eingedeckte Proben bleiben über Monate stabil
  • Bietet Texas Red™ und den meisten Alexa Fluor™ Farbstoffen ausgezeichneten Schutz vor Photobleichung
  • Das flüssige Befestigungsmedium ohne Eindeckreagenz kann für FRET-Experimente zur Photobleichung von Akzeptoren verwendet werden.
Zellanalyse, zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Gegenfärbung, Befestigung und Verblassungsschutz
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Tiefgekühlt (-5 bis -30 °C) und lichtgeschützt lagern.
Menge 1 Kit