Learn More
Invitrogen™ Pro-Q™ Diamond Phosphoprotein Gel Destaining Solution
Keine Blotting- oder phosphoproteinspezifischen Antikörper und Western Blot-Analyse mehr erforderlich
204.00 CHF - 640.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
---|---|
Detektionsstelle | In-Gel-Detektion |
Nachweisverfahren | Fluoreszenz |
Marker oder Farbstoff | Pro-Q Diamond |
Produkttyp | Phosphoprotein Gelentfärbungslösung |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10246142
|
Invitrogen™
P33310 |
Pro-Q™ Diamond Phosphoprotein-Gel-Entfärbelösung, 1 l |
204.00 CHF
1 Liter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11559296
|
Invitrogen™
P33311 |
Pro-Q™ Diamond Phosphoprotein-Gel-Entfärbelösung, 5 l |
640.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel Destaining Solution is a ready-to-use solution premixed for your convenience. It is formulated for use with Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel Stain. Destaining is important for reducing the gel background signal and the signal from nonspecific staining.
Die Pro-Q Diamond Phosphoprotein-Gelfärbung bietet eine praktische Methode zum selektiven Färben von Phosphoproteinen in Acrylamid-Gelen. Die Vorbereitung der Pro-Q Diamond Phosphoprotein-Gelentfärbungslösung ist im Gel-Färbeprotokoll beschrieben.
Protein-Gelelektrophorese, Proteingel-Färbung und -Bildgebung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Fluoreszenz | |
Phosphoprotein Gelentfärbungslösung | |
Raumtemperatur |
In-Gel-Detektion | |
Pro-Q Diamond | |
PRO-Q™ | |
Proteine (Phosphoproteine) |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.