Learn More
Invitrogen™ PIP Strips™ Membranes
Identifizieren Sie Proteine, die Phosphoinositid-Domänen besitzen
Marke: Invitrogen™ P23751
Additional Details : Gewicht : 0.00450kg
Beschreibung
Membranen von PIP-Streifen sind für die Identifizierung von Proteinen mit Phosphoinositid-Domänen und für die Analyse ihrer lipidbindenden Besonderheiten konzipiert. Membranen von PIP-Streifen erleichtern die Analyse von Phosphoinositid-Proteininteraktionen durch Protein-Lipid-Overlay-Assays. Proteine können mit Standard-Western Blot-Verfahren in Verbindung mit leistungsstarken alkalischen Phosphatase- und Meerrettich-Peroxidase (HRP)-vermittelten Signalerzeugungssystemen nachgewiesen werden.
Zellanalyse, Zellstruktur, Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays, Lipase- und Phospholipase-Aktivität, Membranen (allgemein) und Lipide, Plasmamembran, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Im Kühlschrank bei 2 bis 8 °C aufbewahren und vor Licht schützen. | |
Membranmaterial | |
10 Streifen |
Phospholipid-Arrays | |
PIP-Streifen™ | |
Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.