Learn More
Invitrogen™ OxyBURST™ Green H2HFF BSA - Special Packaging
Empfindliches fluorogenes Reagenz zum Nachweis der extrazellulären Freisetzung oxidativer Produkte in einem Spektrofluorometer/Fluoreszenzmikroskop
Marke: Invitrogen™ O13291
Additional Details : Gewicht : 0.00525kg
Beschreibung
Zellanalyse, Zellzyklus, Zellstruktur, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Endokytose, Exozytose und Phagozytose, Lysosome, Vakuolen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Tiefgekühlt (-5 bis -30 °C) und vor Licht geschützt lagern. | |
Ergänzungsstoff | |
Sensor für freie Radikale | |
OXYBURST™ | |
Raumtemperatur |
Fluoreszenz | |
Fest | |
Farbstoffbasiertes Fluoreszenzmittel | |
Fluorogen |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.