Learn More
Invitrogen™ Newport Green™ DCF Diacetate, cell permeant
Artikelnummer. 10696303
Click to view available options
Menge:
1 mg
Artikelnummer. 10696303
Marke: Invitrogen™ N7991
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hat eine moderate Zinkbindungsaffinität (Kd für Zn2+ ca. 1 μM), ist aber im Wesentlichen unempfindlich gegenüber Ca2+
  • Kd für Ca2+: >100 μM; damit ist dies eine wertvolle Sonde für den Nachweis von Zn2+-Zustrom in Neuronen über spannungs- oder glutamatgetriggerte Kanäle
  • Bei Verwendung mit Farbstoffen mit dualer Ca2+/Zn2+-Empfindlichkeit wie z. B. fura-2 und mag-fura-2 wird bestätigt, dass Änderungen bei Zn2+-Konzentrationen und nicht Ca2+ oder Mg2+ erkannt werden
  • Die Reaktion auf Übergangsmetalle, einschließlich Zn, Mn, Fe, Co, Cu(I), Cu(II), Ni und Cd, wurde charakterisiert
  • Markierung (Ex/Em): Newport Green DCF (ca. 505/535 nm)
  • Kd (Zn2+) (in Puffer): ca. 1 μM
  • Gefriergetrocknetes Produkt kann zur Verwendung in DMSO gelöst werden
  • Das Produkt wird in der Regel in Zellen geladen, indem gelöster Indikator dem Medium hinzugefügt wird, das Zellen enthält
Zellanalyse, Zellmetabolismus, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Ionische Homöostase und Signalgebung, Zink- und Schwermetallionen-Detektion
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C).
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Viabilität und Proliferation von Zellen
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop
Produkttyp DCF-Diazetat
Farbstofftyp Zinkindikator
Produktlinie Newport Green
Menge 1 mg
Versandbedingung Raumtemperatur