Learn More
Invitrogen™ NeuroTrace™ 530/615 Red Fluorescent Nissl Stain - Solution in DMSO
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
Beschreibung
- Die Nissl-Färbung ist eine standardmäßige histologische Methode zur Visualisierung von Neuronen im Gehirn und Rückenmark
- Die Nissl-Substanz bestehend aus Ribosomal-RNA, die mit dem groben endoplasmatischen Retikulum in neuronalen Perikarya und Dendriten assoziiert ist, verteilt sich innerhalb des Zellkörpers in verletzten oder regenerierenden Neuronen neu und markiert damit den physiologischen Zustand des Neurons
Zellanalyse, Zellstruktur, Zell-Tracing und -Tracking, Neuronales Tracing, Nissl-Körper
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Orange |
| Nachweisverfahren | Fluoreszenz |
| Produkttyp | Nissl-Färbung |
| Menge | 1 ml |
| Inhalt und Lagerung | Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Fluoreszenzmikroskop |
| Subzelluläre Lokalisation | Nissl-Schollen |
| Excitation/Emission | 530/615 nm |
| Produktlinie | NEUROTRACE |