Learn More
Invitrogen™ MultiSpeck™ Multispectral Fluorescence Microscopy Standards Kit (in suspension)
Artikelnummer. 10563843
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10563843 1 Kit 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10563843 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. M7901
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bietet eine externe Referenz für den Vergleich von Bildern, die mit verschiedenen Optiken, auf unterschiedlichen Geräten und in verschiedenen Labors erfasst wurden, sowie für die Überwachung routinemäßiger täglicher Schwankungen der Geräteleistung.
  • Enthält zwei Suspensionen aus Mikrokugeln mit 4,0 μm Durchmesser
  • Die erste Suspension besteht aus multispektralen Fluoreszenz-Mikrokugeln, die drei relativ unterschiedliche Anregungs- und Emissionsbanden in einem Partikel aufweisen
  • Die zweite Suspension besteht aus einer Mischung von einbandigen -Mikrokugeln, die dieselben drei Anregungs-/Emissionsbanden aufweisen: rot, grün und blau (RGB) als multispektrale Mikrokugeln, jedoch in separaten Partikeln. Beide Suspensionen im Kit werden in gebrauchsfertigen Dichten bereitgestellt und können auf Objektträger montiert oder in experimentelle Proben integriert werden.
Zellanalyse, Zellzyklus, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Standard-Mikroskopiekit
Produktlinie MultiSpeck
Kalibrierungsart Fluoreszenz-Mikroskop-Kalibrierung
Farbe Grün, Rot, Blau
Format Suspensions-Beads
Durchmesser (metrisch) 4 μm
Inhalt und Lagerung Im Kühlschrank (2–8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.
Menge 1 Kit
Versandbedingung Raumtemperatur