Learn More
Invitrogen™ MANT-GMPPNP (2'-(or-3')-O-(N-Methylanthraniloyl)-β:γ-Imidoguanosine 5'-Triphosphate, Trisodium Salt)
Produziert Nukleotid-Analoga, die geringe Störungen von Nukleotid-Protein-Interaktionen verursachen
Marke:  Invitrogen™ M22353
Additional Details : Gewicht : 0.00450kg
Artikelnummer. 10266522
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
Das Nukleotidanalogon MANT-ADP wird auf dem Ribose-Anteil modifiziert. Die kompakte Reife des MANT Fluorophors und seine Anbindeposition führt zu Nukleotid-Analoga, die eine minimale Störung von Nukleotid-Protein-Interaktionen induzieren. Da die MANT-Fluoreszenz empfindlich auf die Umgebung des Fluorophors reagiert, können Nukleotid-Protein-Interaktionen direkt nachweisbar sein. MANT Nukleotide sind wertvolle Sonden der Struktur und enzymatischen Aktivität von Nukleotid-Bindungsproteinen.
Arzneimittelforschung und -entwicklung, Enzym- und Proteinaktivitäts-Assays, Phosphataseaktivität, Phosphatasebiologie, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Identifizierung und Validierung von Targets und Leitstrukturen
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
Spezifikation
Spezifikation
MANT-GMPPNP
Nasseis
MANT (N-Methylanthraniloyl)
Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
5 mM
50 μl
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.