Learn More
Invitrogen™ Magnesium Green™, Pentapotassium Salt, cell impermeant
Artikelnummer. 10257092
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Artikelnummer. 10257092
Marke: Invitrogen™ M3733
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Besitzt eine höhere Affinität für Mg2+ (Kd ca. 1,0 mM) als mag-fura-2 (Kd ca. 1,9 mM) oder mag-indo-1 (Kd ca. 2,7 mM)
  • Bei der Bindung an Mg2+ besitzt Magnesium Green eine höhere Intensität der Fluoreszenzemission ohne Wellenlängenverschiebung.
  • Absorptions-/Emissionsmaximum ca. 506/531 nm
Calcium-Detektion, Zellanalyse, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Ionische Homöostase und Signalgebung, Magnesium-Detektion
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät (-5 bis -30 °C) lagern und vor Licht schützen.
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop, Mikrotiterplatten-Lesegerät
Produkttyp Pentakaliumsalz
Farbstofftyp Magnesiumindikator
Produktlinie Magnesium Green
Menge 1 mg
Versandbedingung Raumtemperatur
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado