Learn More
Invitrogen™ Mag-Fura-2, AM, cell permeant
Artikelnummer. p-4922920
Click to view available options
Menge:
1 mg
20 x 50 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1000 Mikrogramm
Artikelnummer. 10673863
Marke: Invitrogen™ M1291
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Intrazellulärer Magnesiumindikator, der ratiometrisch und UV-Licht-anregbar ist
  • Acetoxymethyl-(AM)-Esterform
  • Nützlich für die nichtinvasive intrazelluläre Ladung
Calcium-Detektion, Zellanalyse, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Ionische Homöostase und Signalgebung, Magnesium-Detektion
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät (-5 bis -30 °C) lagern und vor Licht schützen.
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cell Viability and Proliferation
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluorescence Microscope, Microphotometer, Flow Cytometer
Produkttyp Magnesium Indicator
Farbstofftyp Fluorescent Dye-Based
Menge 1 mg
Versandbedingung Raumtemperatur