Learn More
Invitrogen™ Mag-Fluo-4, AM, cell permeant - Special Packaging
Artikelnummer. 11559086
Click to view available options
Menge:
10 x 50 μg
Packungsgröße:
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 11559086
Marke: Invitrogen™ M14206
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nützlich als intrazellulärer Mg2+-Indikator sowie Ca2+-Indikator mit geringer Affinität
Analogon von fluo-4 mit Kd für Mg2+ von 4,7 mM and Kd für Ca2+ von 22 μM
Calcium-Detektion, Zellanalyse, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Ionische Homöostase und Signalgebung, Magnesium-Detektion
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät (-5 bis -30 °C) lagern und vor Licht schützen.
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Viabilität und Proliferation von Zellen
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop, Mikrophotometer, Durchflusszytometer
Produkttyp Mag-Fluo-4 AM
Farbstofftyp Farbstoffbasiertes Fluoreszenzmittel
Menge 10 x 50 μg
Versandbedingung Raumtemperatur