Learn More
Invitrogen™ LIVE BacLight™ Bacterial Gram Stain Kit, for microscopy & quantitative assays
Artikelnummer. 10217302
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10217302
Marke: Invitrogen™ L7005
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Ein-Schritt-Assay
Das LIVE Bac Light™ Bakterielle Gram-Färbekit liefert einen neuartigen Fluoreszenz-Assay in einem Schritt zur Bestimmung des Gramsignals in lebenden Bakterien. Wenn gramnegative und grampositive Bakterien gleichzeitig mit dem membranperativen SYTO™ 9 Färbemittel und Hexidiumiodid gefärbt werden, fluoreszieren gramnegative Bakterien grün und grampositive Bakterien rot.
Analyse von Bakterien, Zellanalyse, Zellviabilität und Zytotoxizität, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Zelluläre Bildgebung, Gramfärbung, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzfärbung und -nachweis, Mikrobiologische Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Grün, rot
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät bei -5 bis -30 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
Beschreibung LIVE BacLight™ Bakterien-Gram-Färbemittelkit für Mikroskopie und quantitative Assays
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Viabilitätsassay
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop, Fluorometer, Durchflusszytometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät, Fluorometer, Durchflusszytometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät
Produkttyp Bakterien-Färbemittelkit
Farbstofftyp Andere Etiketten oder Farbstoffe
Emission 480 bis 700 nm
Excitation Wavelength Range 470 nm
Format Röhrchen, 96-Well-Platte, Objektträger
Produktlinie BacLight
Menge 1 Kit
Versandbedingung Raumtemperatur