Learn More
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Spermienviabilitäts-Kit
Artikelnummer. 10083162
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10083162 1 Kit 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10083162 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. L7011
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Assay zur Analyse der Viabilität und Befruchtungsfähigkeit von Spermien
Das LIVE/DEAD Spermien-Viabilitäts-Kit bietet einen neuartigen, fluoreszenzbasierten Assay zur Analyse der Viabilität und Befruchtungsfähigkeit von Spermien mittels Fluoreszenzmikroskopie oder Durchflusszytometrie. Der membrangängige SYBR™ 14 Nukleinsäurefarbstoff markiert lebende Spermien mit grüner Fluoreszenz, während die Nukleinsäuren von Spermien mit geschädigter Zellmembran durch das nicht membrangängige Propidiumiodid mit roter Fluoreszenz markiert werden.
Zellanalyse, Zellzählung und -viabilität, Zellzählung, Viabilität und Kryokonservierung, Zellkultur, Zellviabilität und Zytotoxizität, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Durchflusszytometrie, Viabilität mittels Durchflusszytometrie und Zytotoxizitätsassays, Durchflusszytometrie zellulärer Prozesse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp Eukaryotische Zellen, Spermazellen
Farbe Grün, rot
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät bei -5 bis -30 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
Beschreibung LIVE/DEAD™ Spermienviabilitätskit
Nachweisverfahren Fluoreszenz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Viabilitätsassay
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop, Durchflusszytometer
Produkttyp Spermien-Viabilitäts-Kit
Farbstofftyp Andere Etiketten oder Farbstoffe
Format Röhrchen, Objektträger
Produktlinie LIVE/DEAD
Menge 1 Kit
Versandbedingung Raumtemperatur
Emissionswellenlänge 516, 617 nm