Learn More
Invitrogen™ Lipopolysaccharides from Salmonella Minnesota, Alexa Fluor™ 488 conjugate
Leuchtend grünes, fluoreszierendes Konjugat, das verwendet werden kann, um die Bindungs-, Transport- und Zellinternalisierungsprozesse von Lipopolysacchariden nachzuverfolgen.
Marke: Invitrogen™ L23356
Additional Details : Gewicht : 0.00450kg
Beschreibung
Zellanalyse, Zellzyklus, Zellstruktur, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Endokytose, Exozytose und Phagozytose, Lysosome, Vakuolen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Tiefgekühlt (-5 bis -30 °C) und vor Licht geschützt lagern. | |
Lipopolysaccharid-Konjugat | |
Alexa Fluor™ | |
495/519 |
Fluoreszenz | |
Alexa Fluor Farbstoffe | |
Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.