Learn More
Invitrogen™ Escherichia coli (K-12 strain) BioParticles™, Alexa Fluor™ 488 conjugate
Gleichmäßig intensiv über den pH-Bereich von 3 bis 10
Marke:  Invitrogen™ E13231
401.35 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.00525kg
Artikelnummer. 12070126
  • 602.00 CHF / 2 Milligramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Konjugate, die kovalent mit Fluorophor markiert sind (freie Farbstoffe wurden nach der Konjugation entfernt)
  • Markierung (Ex/Em): Alexa Fluor 488 (ca. 495/519 nm)
  • Partikel: E. coli (K-12-Stamm)
  • Konjugate werden als lyophilisierte Pulver geliefert
  • Enthält ca. 3 x 108 E. coli-Partikel pro mg Feststoff und ca. 2 x 107 Zymosan-Partikel pro mg Feststoff
  • Können zur Verwendung in Phagozytose-Assays in einem Puffer der Wahl rekonstituiert werden
  • Die Fluoreszenz von Konjugaten, die an die Oberfläche der Zelle gebunden (aber nicht internalisiert) sind, kann durch Ethidiumbromid, Trypanblau oder andere Quencher abgelöscht werden
  • Neben zellulären Anwendungen können fluoreszierende Konjugate als Kalibrierreferenzen für die Durchflusszytometrie beim Sortieren von Bakterien und Hefemutanten wirksam sein
  • Kleine Partikel können auch nützliche Referenzen für Studien zur Lichtstreuung sein, da sich ihre Größen und Formen in charakteristischer Weise unterscheiden
Antikörper- und Zellkulturproduktion, Bioproduktion, Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Spezifikation
Säugetierzelle
Fluoreszent
E. coli-Konjugat
Fest
Trockeneis
Tiefgekühlt (-5 bis -30 °C) und vor Licht geschützt lagern.
Fluoreszenzmikroskop
Alexa Fluor™ 488
Alexa Fluor™, BioParticles™
E. coli
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.