Learn More
Invitrogen™ HCS Mitochondrial Health Kit
Für Mitotoxizitäts- und Zytotoxizitätsstudien
Marke: Invitrogen™ H10295
Additional Details : Gewicht : 0.00450kg
Includes: Das Kit enthält ausreichend Reagenzien für die Durchführung von zwei Platten im 96 Well-Plattenformat.
Beschreibung
Das HCS Kit für Mitochondrien-Gesundheit misst gleichzeitig und quantitativ zwei wichtige Parameter für die Zellgesundheit: Mitotoxizität und Zytotoxizität. Die MitoHealth Färbung erkennt Veränderungen im Membranpotential von Mitochondrien, woraufhin sich das Reagenz in aktiven Mitochondrien anreichert. Enthalten im Kit ist Image-iT™ DEAD™ Green zur Erkennung von Zytotoxizität. Dieser Farbstoff kann in gesunde Zellen nicht eindringen, jedoch in Zellen mit beschädigter Plasmamembran. Beide Indikatoren ermöglichen eine Fixierung und Permeabilisierung und ermöglichen so ein Multiplexing mit anderen Biomarkern von Interesse. Das blau-fluoreszentee nukleäre Segmentierungswerkzeug Hoechst 33342 ist ebenfalls enthalten und färbt DNA sowohl in lebenden als auch in toten Zellen.
Zellanalyse, Zellstruktur, Zellviabilität und Zytotoxizität, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Mitochondrien
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Orangefarben, blau, grün | |
Fluoreszent | |
Mitochondriales Gesundheits-Kit | |
UV, sichtbar | |
Molecular Probes™ |
Das Kit enthält ausreichend Reagenzien für die Durchführung von zwei Platten im 96-Well-Plattenformat. |
|
Fluoreszenzmikroskop, High Content Gerät | |
Image-iT™ DEAD Green Viabilitätsfarbstoff, MitoHealth Farbstoff, Hoechst 33342 | |
96-Well Platte | |
Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.