Learn More
Invitrogen™ Formyl-Nle-Leu-Phe-Nle-Tyr-Lys, Fluorescein Derivative
Das grün-fluoreszierende Konjugat kann zur Untersuchung des fMLF-Rezeptors durch Fluoreszenzmikroskopie oder Durchflusszytometrie verwendet werden.
Marke: Invitrogen™ F1314
Additional Details : Gewicht : 0.00525kg
Beschreibung
Zellanalyse, Durchflusszytometrie
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Tiefgekühlt (-5 bis -30 °C) und vor Licht geschützt lagern. | |
Fluorescein-Derivat | |
Raumtemperatur |
Fluorescence | |
Klassische Farbstoffe |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.