Learn More
Invitrogen™ FocalCheck™ Microspheres, 6 μm, fluorescent green ring stain/blue throughout
Fluoreszierende grüne/orange/dunkelrote Ringfärbungen
Marke: Invitrogen™ F14808
Additional Details : Gewicht : 0.00450kg
Beschreibung
Die scharfen, ringförmigen Färbemuster der 6,0 µm großen FocalCheck™ Mikrokugeln mit grün fluoreszierenden Ringen und durchgehender Blaufärbung erzeugen eine auffällige visuelle Darstellung der Fehlausrichtung des Geräts oder anderer Aberrationen, wodurch sie sich ideal als Referenzstandards für die konfokale Laser-Scanning-Mikroskopie eignen. Die korrekte Bildregistrierung wurde erzielt, wenn das Ringbild und das Scheibenbild der Kombinations-Beads in allen Richtungen perfekt übereinstimmen.Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Mikrokugel | |
Konfokalmikroskop-Kalibrierung | |
Suspensions-Beads | |
Im Kühlschrank bei 2 bis 8 °C aufbewahren und vor Licht schützen. | |
Raumtemperatur |
FocalCheck™ | |
Blau, Grün | |
6 μm | |
Je 1 |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.