Learn More
Invitrogen™ FM™ 5-95 (N-(3-Trimethylammoniumpropyl)-4-(6-(4-(Diethylamino)phenyl)hexatrienyl)Pyridinium Dibromide)
Beschreibung
FM 5-95 ist ein etwas weniger lipophiles Analogon von FM 4-64 (T-3166, T-13320) mit praktisch identischen spektroskopischen Eigenschaften.
Zellanalyse, Zelltracing & -tracking, Zellviabilität, Proliferation & Funktion, Endokytose, Exozytose & Phagozytose, Allgemeines Zelltracing, Neuronales Tracing
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Rot |
| Inhalt und Lagerung | Lagerung bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Fluoreszenzmikroskop |
| Menge | 1 mg |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Produktlinie | FM |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Markertyp | Fluorescent Dye |
| Produkttyp | Farbstoff |
| Sub Cellular Localization | Plasmamembran |