Learn More
Invitrogen™ FM™ 1-43 Dye (N-(3-Triethylammoniumpropyl)-4-(4-(Dibutylamino) Styryl) Pyridinium Dibromide)
Beschreibung
FM 1-43 ist ein exzellentes Reagenz sowohl zum Nachweis aktiv feuernder Neuronen als auch zur Untersuchung der Mechanismen beim aktivitätsabhängigen Vesikelzyklus. Von diesem wasserlöslichen Farbstoff, der für Zellen ungiftig und in wässrigem Medium praktisch nicht fluoreszierend ist, wird angenommen, dass er in die äußere Schicht der Zellmembran eingefügt wird, wo er intensiv fluoresziert. In einem Neuron, das aktiv Neurotransmitter freigibt, wird der Farbstoff innerhalb der recycelten synaptischen Vesikel internalisiert und die Nervenenden werden hell gefärbt. Das unspezifische Färbemittel von Zelloberflächenmembranen kann einfach vor dem Betrachten abgewaschen werden.
Die FM 1-43 Membransonde ist auch als 1 mg in 10 Fläschchen mit je 100 μg (T-35356) erhältlich. Die FM 1-43FX Membransonde (F-35355), ein Analogon der FM 1-43 Membransonde, die mit aldehydbasierten Fixiermitteln fixiert werden kann, ist ebenfalls erhältlich.
Zellanalyse, Zelltracing & -tracking, Zellviabilität, Proliferation & Funktion, Endokytose, Exozytose & Phagozytose, Allgemeines Zelltracing, Neuronales Tracing
Bestellinformation
Versandbedingung:Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Orange |
| Inhalt und Lagerung | Lagerung bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Fluoreszenzmikroskop |
| Menge | 1mg |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Produktlinie | FM |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Markertyp | Fluorescent Dye |
| Produkttyp | Farbstoff |
| Sub Cellular Localization | Plasmamembran |