Learn More
Invitrogen™ FluoroMyelin™ Green fluoreszierende Myelin-Färbung - Lösung in Wasser
Artikelnummer. 10513653
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10513653 1 ml 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10513653 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. F34651
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Verwendung in der Fluoreszenzmikroskopie
Die FluoroMyelin Green fluoreszierende Myelin-Färbung ermöglicht eine schnelle und selektive Markierung von Myelin in Hirn-Kryosektionen in einem einzigen 20-minütigen Markierungsschritt plus Waschungen. Diese Färbung kann in Verbindung mit Antikörpern und anderen Farbstoffen sowie mit histochemischen Standardmethoden für Kryosektionsmaterial verwendet werden. Lösung in Wasser.
Zellanalyse, Zelltracing & Tracking, Zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Färbung & Nachweis, neuronales Tracing
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Grün
Nachweisverfahren Fluoreszenz
Produkttyp Grün fluoreszierendes Myelin-Färbemittel
Menge 1 ml
Inhalt und Lagerung Lagerung bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt
Marker oder Farbstoff FluoroMyelin™ Green
Versandbedingung Raumtemperatur
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop
Subzelluläre Lokalisation Myelin
Excitation/Emission 479/598 nm.
Produktlinie FluoroMyelin