Learn More
Invitrogen™ Fluorescein bis-(5-Carboxymethoxy-2-Nitrobenzyl) Ether, Dipotassium Salt (CMNB-Caged Fluorescein)
Farblos und vor der Photolyse nicht fluoreszierend
Marke:  Invitrogen™ F7103
Additional Details : Gewicht : 0.00525kg
Artikelnummer. 11514836
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Blitzlichtphotolyse der gekapselten Gruppe mit UV-Beleuchtung bei 355 nm führt zur Bildung von Fluorescein.
Zellanalyse, Zell-Tracing und -Tracking, allgemeines Zell-Tracing, neuronales Tracing
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
Raumtemperatur
Zellmembranen & Lipide
C38H24K2N2O15
Ultraviolett
Fluoreszenzmikroskop
Fluoreszent
Fest
Dikaliumsalz
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.