Learn More
Invitrogen™ FluoReporter™ lacZ/Galactosidase Quantitation Kit
Artikelnummer. 10534803
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10534803 1 Kit 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10534803 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. F2905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    766.00 CHF
    559.18 CHF / 1 Stück
    Sparen 206.82 CHF
    27% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Reaktion erzeugt ein blau fluoreszierendes Produkt
Das FluoReporter™ lacZ/Galactosidase Quantitation Kit enthält β-galactosidase-Substrat, 3-carboxyumbelliferyl-β-D-galactopyranosid, welches das blau-fluoreszierende Hydrolyse-Produkt, 7-Hydroxycoumarin-3-Carboxysäure, produziert.
Beta-Galactosidase-Assays, Zellanalyse, Enzym- und Proteinaktivitätsassays, Durchflusszytometrie, Glykosidase, Neuraminidase und zugehörige Enzymaktivität, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Reporter-Assays
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp System für β-Galactosidase-Reportergen-Assay
Nachweisverfahren Fluoreszent
Assay β-Gal (lacZ) Assay
Inhalt und Lagerung Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Versandbedingung Raumtemperatur
Substrat CUG
Substrattyp Beta-Gal-Substrat
Substrateigenschaften Chemisches Substrat
Zielenzym Beta-Galactosidase
Format Kit
Produktlinie FluoReporter
Menge 1 Kit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.