Learn More
Invitrogen™ Fluo-5N, Pentapotassium Salt, cell impermeant
Artikelnummer. 11514786
Click to view available options
Menge:
500μ g
Packungsgröße:
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 11514786
Marke: Invitrogen™ F14203
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Analogon von fluo-4 mit geringerer Ca2+-Bindungsaffinität. Eignet sich daher zur Bestimmung des Calciumspiegels in Zellen im Bereich von 1 μM bis 1 mM, was das Ansprechen von fluo-3 und fluo-4 sättigen würde.
Markierte Calcium-Indikatoren sind Moleküle, die nach Ca2+-Bindung eine erhöhte Fluoreszenz zeigen.
  • Zellen können mit zellundurchlässigen Salzformen dieser Indikatoren physisch mit Hilfe von Patchpipetten oder Mikroinjektionen oder Influx™ pinocytotischen Zellladungsreagenz beladen werden
  • Bei 488 nm durch Argonionen-Laserquellen anregbar, wodurch sie für Konfokalmikroskopie, Durchflusszytometrie und das Screening von Mikrotiterplatten nützlich sind
  • Zeigt Fluoreszenzerhöhung nach Ca2+-Bindung mit geringer Wellenlängenverschiebung
  • BAPTA-basierte Indikatoren binden verschiedene Schwermetallkationen (Mn2+, Zn2+, Pb2+) mit wesentlich höherer Affinität als Ca2+.
  • Störungen bei Calcium-Messungen durch das Vorhandensein dieser Ionen können mit dem schwermetallselektiven Chelator unter Kontrolle gebracht werden
  • Markierung (Ex/Em der Ca2+-gebundenen Form): Fluo-5N (494/516nm)
  • Erhöhung der Fluoreszenzintensität nach Ca2+-Bindung: >100-fach
  • Kd für Ca2+ in Puffer: ca. 90 μM
Calciumnachweis, Zellanalyse, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Ionische Homöostase und Signalgebung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät (-5 bis -30 °C) lagern und vor Licht schützen.
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Geräte) Konfokalmikroskop, Fluoreszenzmikroskop, High Content Gerät, HTS-Lesegerät, Mikrotiterplatten-Lesegerät, Fluoreszenz-Imager
Produkttyp Calcium-Indikator
Farbstofftyp Farbstoffbasiertes Fluoreszenzmittel
Menge 500μ g
Versandbedingung Raumtemperatur