Learn More
Invitrogen™ Fluo-5F, Pentapotassium Salt, cell impermeant
Click to view available options
Menge:
500μ g
Packungsgröße:
500 Mikrogramm
Beschreibung
Markierte Calcium-Indikatoren sind Moleküle, die nach Ca2+-Bindung eine erhöhte Fluoreszenz zeigen.
- Zellen können mit zellundurchlässigen Salzformen dieser Indikatoren physisch mit Hilfe von Patchpipetten oder Mikroinjektionen oder Influx™ pinocytotischen Zellladungsreagenz beladen werden
- Bei 488 nm durch Argonionen-Laserquellen anregbar, wodurch sie für Konfokalmikroskopie, Durchflusszytometrie und das Screening von Mikrotiterplatten nützlich sind
- Zeigt Fluoreszenzerhöhung nach Ca2+-Bindung mit geringer Wellenlängenverschiebung
- BAPTA-basierte Indikatoren binden verschiedene Schwermetallkationen (Mn2+, Zn2+, Pb2+) mit wesentlich höherer Affinität als Ca2+.
- Störungen bei Calcium-Messungen durch das Vorhandensein dieser Ionen können mit dem schwermetallselektiven Chelator unter Kontrolle gebracht werden
- Markierung (Ex/Em der Ca2+-gebundenen Form): Fluo-5N (494/516nm)
- Erhöhung der Fluoreszenzintensität nach Ca2+-Bindung: >100-fach
- Kd für Ca2+ in Puffer: ca. 90 μM
Calciumnachweis, Zellanalyse, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Ionische Homöostase und Signalgebung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Im Tiefkühlgerät (-5 bis -30 °C) lagern und vor Licht schützen. |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Konfokalmikroskop, Fluoreszenzmikroskop, High Content Gerät, HTS-Lesegerät, Mikrotiterplatten-Lesegerät, Fluoreszenz-Imager |
| Produkttyp | Calcium-Indikator |
| Farbstofftyp | Farbstoffbasiertes Fluoreszenzmittel |
| Menge | 500μ g |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |