missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Fluo-5F, AM, cell permeant - Special Packaging

Artikelnummer. 11544786
Click to view available options
Menge:
10 x 50 μg
Packungsgröße:
10 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11544786

Marke: Invitrogen™ F14222

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Analogon von fluo-4 mit geringerer Ca2+-Bindungsaffinität. Eignet sich daher zur Bestimmung des Calciumspiegels in Zellen im Bereich von 1 μM bis 1 mM, was das Ansprechen von fluo-3 und fluo-4 sättigen würde.

Markierte Calcium-Indikatoren sind Moleküle, die nach Ca2+-Bindung eine erhöhte Fluoreszenz zeigen.

  • Zellen können mit zellundurchlässigen Salzformen dieser Indikatoren physisch mit Hilfe von Patchpipetten oder Mikroinjektionen oder Influx™ pinocytotischen Zellladungsreagenz beladen werden
  • Bei 488 nm durch Argonionen-Laserquellen anregbar, wodurch sie für Konfokalmikroskopie, Durchflusszytometrie und das Screening von Mikrotiterplatten nützlich sind
  • Zeigt Fluoreszenzerhöhung nach Ca2+-Bindung mit geringer Wellenlängenverschiebung
  • BAPTA-basierte Indikatoren binden verschiedene Schwermetallkationen (Mn2+, Zn2+, Pb2+) mit wesentlich höherer Affinität als Ca2+.
  • Störungen bei Calcium-Messungen durch das Vorhandensein dieser Ionen können mit dem schwermetallselektiven Chelator unter Kontrolle gebracht werden

  • Markierung (Ex/Em der Ca2+-gebundenen Form): Fluo-5F (494/516 nm)
  • Erhöhung der Fluoreszenzintensität nach Ca2+-Bindung: >100-fach
  • Kd für Ca2+ in Puffer: ca. 2,3 μM

Calciumnachweis, Zellanalyse, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Ionische Homöostase und Signalgebung

Bestellinformation

Versandbedingung: Raumtemperatur

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät (-5 bis -30 °C) lagern und vor Licht schützen.
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Viabilität und Proliferation von Zellen
Zur Verwendung mit (Geräte) Konfokalmikroskop, Fluoreszenzmikroskop, High Content Gerät, HTS-Lesegerät, Mikrotiterplatten-Lesegerät, Fluoreszenz-Imager
Produkttyp Calcium-Indikator
Farbstofftyp Farbstoffbasiertes Fluoreszenzmittel
Menge 10 x 50 μg
Versandbedingung Raumtemperatur

Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt