Learn More
Invitrogen™ FilmTracer™ SYPRO™ Ruby Biofilm Matrix-Färbemittel
Beschreibung
Includes
5 Bestandteile
FilmTracer SYPRO Ruby Biofilm-Matrix-Färbemittel wurde zur Färbung von Biofilm-Matrizen verwendet. Dieses Färbemittel wurde ursprünglich als Gelfärbemittel verwendet, die die meisten Proteinklassen, einschließlich Glykoproteine, Phosphoproteine, Lipoproteine, Kalzium bindende Proteine, fibrilläre Proteine und andere schwer zu färbende Proteine markiert.
- Durchflusszytometer-Laserlinien: 488
- Plattform: Konfokales Mikroskop, Fluoreszenz-Imager, Mikrotiterplatten-Lesegerät, Fluoreszenz-Mikroskop
- Marker oder Farbstoff: SYPRO™ Ruby
Analyse von Bakterien, bakterielle Färbung & Nachweis, Zellanalyse, mikrobiologische Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Rot |
| Inhalt und Lagerung | 5 Bestandteile, bei Raumtemperatur lagern - kann kurzzeitig Licht ausgesetzt werden, |
| Anregungswellenlängenbereich | 450⁄610 |
| Farbstofftyp | SYPRO™ Ruby |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Konfokalmikroskop, Fluoreszenzmikroskop, Fluoreszenz-Imager, Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Menge | 1 x |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Emission | Sichtbar |
| Form | Flüssig |
| Produktlinie | FilmTracer, Molecular Probes |
| Mehr anzeigen |