Learn More
Invitrogen™ Ethidiumhomodimer-1 (EthD-1)
Beschreibung
Der nicht zellgängige Viabilitätsindikator Ethidium Homodimer-1 (EthD-1) ist ein hochaffines Nukleinsäurefärbemittel, das bis zur Bindung an die DNA schwach fluoreszierend ist und rote Fluoreszenz (Anregungs-/Emissionsmaxima ∼528/617) emittiert. Wir empfehlen die Verwendung von hochwertigem wasserfreiem DMSO für eine Lagerkonzentration von 1 bis 2 mmol in DMSO/H2O 1:4 (v/v).
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Orange |
| Inhalt und Lagerung | Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. |
| Anregungswellenlängenbereich | 528 nm |
| Farbstofftyp | Zellundurchlässig |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zellfärbeassays |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Fluoreszenzmikroskop |
| Menge | 1 mg |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Beschreibung | Ethidiumhomodimer-1 (EthD-1) |
| Emission | 617 nm |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ethidium Homodimer-1 (EthD-1)
- Gefahr
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 3
- H261-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P223-Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.
- P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: 5,5-[Ethylenebis(iminotrimethylene)]bis[3,8-diamino-6-phenylphenanthridinium] dichloride dihydrochlo