Learn More
Invitrogen™ EnzChek™ Reverse Transcriptase Assay Kit
Misst die Aktivität der reversen Transkriptase
Marke: Invitrogen™ E22064
Additional Details : Gewicht : 0.00450kg
Beschreibung
Das EnzChek Reverse-Transkriptase-Assay-Kit ist ein praktischer, effizienter und kostengünstiger Assay zur Messung der Reverse-Transkriptase-Aktivität. In weniger als einer Stunde können Proben in einem Fluorometer oder Mikrotiterplatten-Lesegerät mit Filtersätzen gelesen werden, die für Fluorescein (FITC) geeignet sind. Das EnzChek Reverse-Transkriptase-Assay-Kit verwendet PicoGreen™ Reagenz, das bevorzugt dsDNA- oder RNA-DNA-Heteroduplexe gegenüber einsträngigen Nukleinsäuren oder freien Nukleotiden erkennt. In diesem Assay erzeugt die Reverse-Transkriptase-Aktivität in einer biologischen Probe lange RNA-DNA-Heteroduplexe aus einer Mischung mit einem langen Poly(A)-Template, einem Oligo-dT-Primer und dTTP. Die gebildeten RNA-DNA-Heteroduplexe werden dann mit dem PicoGreen™ Reagenz nachgewiesen.
- Nachweis von gerade einmal 0,02 Einheiten der HIV-1-reversen Transkriptase
- Großer dynamischer Assay-Bereich, Nachweis eines bis zu 5-fachen linearen Bereichs
- Anwenderfreundlicher Assay, geeignet für automatisierte Hochdurchsatz-Screening-Anwendungen
Zellanalyse, Zellbildgebung, Enzym- und Protein-Aktivität-Assays, High-Content-Screening (HCS), Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Nach Erhalt sollte das Kit bei -20 °C lichtgeschützt gelagert werden. Der 20x TE-Puffer und der Lambda-DNA-Standard werden am besten bei 4 °C gelagert; beide können jedoch für eine langfristige Lagerung auch eingefroren werden. Bei ordnungsgemäßer Lagerung sollten die Komponenten mindestens sechs Monate lang stabil bleiben. Reagenzien vor dem Öffnen der Fläschchen auf Raumtemperatur erwärmen lassen. | |
Reverse Transkriptaseassay | |
Reverse Transkriptase-Assay | |
Raumtemperatur | |
Reverse Transkriptase |
Fluoreszenzintensitätsmessung | |
Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
EnzChek™ | |
1000 Assays |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.