Learn More
Invitrogen™ EnzChek™ Protease Assay Kit, red fluorescence, 100-1000 assays
Beschreibung
Das EnzChek Protease-Assay-Kit mit roter Fluoreszenz ist ein schneller, einfacher und direkter Fluoreszenz-Assay zum Nachweis von Metal-, Serin-, Säure- und Sulfhydrylproteasen. Die damit einhergehende Erhöhung der Fluoreszenz, die mit einem Fluoreszenz-Mikrotiterplattenlesegerät gemessen werden kann, verhält sich proportional zur Protease-Aktivität. Dieses EnzChek Protease-Assay-Kit enthält ein Kaseinderivat, das umfassend mit dem rot-fluoreszierenden BODIPY TR-X-Farbstoff gekennzeichnet wurde, was zu einem Quenching des fluoreszierenden Farbstoffs führt. Protease-katalysierte Hydrolyse setzt die hochfluoreszierenden, mit dem Farbstoff BODIPY TR-X markierten Peptide frei, wodurch eine quantitative Erkennung der Protease-Aktivität in Lösung ermöglicht wird. Der rot-fluoreszierende BODIPY TR-X-Farbstoff hat Anregungs- und Emissionsspektren, die denen des Texas Red Fluorophors ähneln.
- Das generalisierte Verfahren ermöglicht die Messung von verschiedenen Proteasen
- Kann zur kontinuierlichen Messung der Protease-Kinetik verwendet werden
- Anregung/Emission ähnlich Texas Red™ Farbstoff (589/617 nm)
Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays, Protease/Peptidase-Aktivität, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen. |
| Nachweisverfahren | Fluoreszenzintensitätsmessung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Proteaseassay |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Produkttyp | Protease-Assay |
| Produktlinie | EnzChek |
| Menge | 1 Kit |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Substrateigenschaften | Protein-basiertes Substrat |
| Substrattyp | Protease-Substrat |
| Mehr anzeigen |