Learn More
Invitrogen™ EnzChek™ Phospholipase A2 Assay Kit
Geringere Variationen aufgrund von Gerät- und Assay-Bedingungen
Marke: Invitrogen™ E10217
Additional Details : Gewicht : 0.00450kg
Includes: 1 Kit
Beschreibung
Diese Kits nehmen den eigenständigen Assay für Phospholipase A2, PLA2 auf und kombinieren die notwendigen Esterzahlen und Lipide, um zwei vollständige 96-Well Mikrotiterplatten-Assays auszuführen, die die Aktivität in gereinigten Enzympräparaten und Zelllysaten überwachen. Das EnzChek Phospholipase A2-Kit enthält ausreichend Reagenzien für zwei Mikrotiterplatten, wobei Volumen von 200 μl im 96-Well Format verwendet werden, um eine kontinuierliche fluorometrische Überwachung von PLA2 durchzuführen. Dieses Produkt bietet eine Alternative zu (B7701), (bis-BODIPY FL C11-PC)-Reagenz, indem es ein PLA2-selektives Substrat und ein ratiometrisches Substrat bereitstellt, wodurch Abweichungen reduziert werden, die durch Geräte- und Assay-Bedingungen erzeugt werden. Phospholipase A2 oder PLA2 stellt eine Familie von Enzymen dar, die die SN-2-Ester-Verbindungen von Phospholipiden hydrolysieren. Die Aktivitäten dieser Enzyme spielen wichtige Rollen bei kardiovaskulären, entzündlichen und neurologischen Erkrankungen sowie bei Krebserkrankungen. Das EnzChek Phospholipase A2-Substrat ermöglicht eine empfindliche und kontinuierliche schnelle Echtzeitüberwachung von PLA2-Enzymaktivitäten. Dieses einzigartige Substrat ist selektiv für PLA2 und kann entweder in einem intensitäts- oder in einem ratiometrischen Nachweismodus eingesetzt werden. Im intensitätsbasierten Nachweismodus wird die PLA2-Aktivität durch die Intensitätssteigerung einer einzelnen Wellenlänge bei ca. 515 nm überwacht. Bei der ratiometrischen Analyse, die auf der eindeutigen Fluoreszenz-Resonanz-Energieübertragung (FRET) der Emission dieses Substrats vor und nach der Spaltung basiert, wird PLA2 durch Änderungen des Emissionsintensitätsverhältnisses bei 515/575 nm mit einer Anregung bei ≈ 460 nm erkannt. Beide Nachweismodi stellen eine einfache Methode mit niedrigem Hintergrund, hoher Empfindlichkeit und hoher Spezifität für PLA2 dar.
Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays, Lipase- und Phospholipase-Aktivität, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Mischung, grün | |
Fluoreszenzintensitätsmessung | |
Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
BODIPY™ FL | |
FITC-Filter (Fluorescein-Filter) | |
Raumtemperatur | |
Phospholipase-Substrat |
1 Kit. Kit bei -<20 °C trocken und vor Licht geschützt lagern | |
Phospholipase A2-Assay | |
Phospholipase-Assay | |
Ratiometrisch: 460-490⁄515, 575, Intensitätsbasiert: 460-490⁄515 | |
EnzChek™, Molecular Probes™ | |
Lipidbasiertes Substrat, chemisches Substrat | |
Phospholipase |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.