Learn More
Invitrogen™ EnzChek™ Gelatinase/Collagenase Assay Kit, 250-2,000 assays
Fluorometrische Methode zur Messung der Gelatinase- oder Kollagenase-Aktivität
Marke:  Invitrogen™ E12055
681.36 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.00454kg
Artikelnummer. 10104812
  • 1022.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Das EnzChek Gelatinase/Collagenase-Assay-Kit stellt eine empfindliche, bequeme und schnelle fluorometrische Methode zur Messung der Gelatinase- oder Kollagenase-Aktivität in gereinigten Enzymsystemen, Zell-/Gewebelysaten oder für Screening-Inhibitoren in einem Hochdurchsatzformat dar. Das Substrat im EnzChek Kit ist ein fluorescein-markiertes DQ-Gelatinekonjugat, das in hohem Maße markiert ist, sodass das Fluoreszenzsignal so lange gequencht wird, bis der enzymatische Verdau stark fluoreszierende Fragmente erzeugt. Dieses Substrat ist auch getrennt vom Kit (D-12054) erhältlich.
Zelladhäsion, Zellanalyse, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Chemotaxis und Zellmigration, Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays, Protease/Peptidase-Aktivität, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
Gelatinase/Kollagenaseassay
EnzChek™
Protein-basiertes Substrat
Gelatinase⁄Kollagenase
Fluoreszenzintensitätsmessung
Gelatinase⁄Kollagenase-Assay
Raumtemperatur
Gelatinase⁄Kollagenasesubstrat
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.