Learn More
Invitrogen™ ELF™ 97 Endogenous Phosphatase Detection Kit
Beschreibung
Nach der Hydrolyse erzeugt das ELF 97 Phosphatase-Substrat im ELF 97 Endogen-Phosphatase-Kit einen hellen und photostabilen gelb-grünen fluoreszierenden Niederschlag an der Stelle der enzymatischen Aktivität. Dieses fluoreszierende Präzipitat hat mehrere einzigartige spektrale Eigenschaften, einschließlich einer extrem großen Stokes-Verschiebung von 180 nm, wodurch es leicht von endogener Fluoreszenz zu unterscheiden ist.
Zellanalyse, Zellbildgebung, Pharmaforschung & Arzneimittelentwicklung, Enzym- & Proteinaktivitätsassays, IHC-Färbung & -nachweis, Immunzytochemie (ICC), Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Färbung & -nachweis, Immunhistochemie (IHC), Phosphataseaktivität, Phosphataseaktivitätsassays, Phosphatasebiologie, Proteine, Expression, Isolation & Analyse, Target- & Lead-Erkennung & -validierung
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Gelb-grün |
| Inhalt und Lagerung | Im Kühlschrank (2–8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen. |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Phosphatase-Nachweis |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Fluoreszenzmikroskop |
| Produkttyp | Phosphataseassay |
| Farbstofftyp | ELF 97 |
| Emission | 345⁄530 |
| Form | Flüssig |
| Produktlinie | ELF |
| Mehr anzeigen |