Learn More
Invitrogen™ DQ™ Collagen, type I From Bovine Skin, Fluorescein Conjugate
Analogon des natürlichen Substrats
Marke: Invitrogen™ D12060
Additional Details : Gewicht : 0.00525kg
Beschreibung
Das fluorogene DQ™-Kollagen kann zur direkten Überwachung der Kollagenase-Aktivität verwendet werden. DQ-Substrate sind Analoga des natürlichen Substrats, die eine übermäßige Anzahl von Fluoreszenzfarbstoffen enthalten, sodass das Fluoreszenzsignal fast nicht vorhanden ist. Diese Löschung des Signals wird durch die Nähe der Farbstoffe auf dem intakten Substrat verursacht. Die enzymgesteuerte Hydrolyse des Substrats führt zur Trennung des Farbstoffs, zur Trennung der Farbstoffmoleküle untereinander und der Zunahme des Fluoreszenzsignals.
Zelladhäsion, Zellanalyse, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Chemotaxis und Zellmigration, Enzym- und Proteinaktivitäts-Assays, Protease/Peptidase-Aktivität, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Fluoreszent | |
DQ™ | |
Protease-Substrat | |
Metalloproteinase |
Gefriergetrocknetes Pulver | |
1 mg | |
Protein-basiertes Substrat | |
Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.