Learn More
Invitrogen™ DiSBAC2(3) (Bis-(1,3-Diethylthiobarbituric Acid)Trimethine Oxonol)
Langsam reagierende potentialsensitive Sonde
Marke:  Invitrogen™ B413
497.35 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.00525kg
Artikelnummer. 11584187
  • 746.00 CHF / 100 Milligramm
Verfügbar ab: 09-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
DiSBAC2(3) kann in depolarisierte Zellen eindringen und dort an intrazelluläre Proteine oder Membranen bindet, wodurch dieser Farbstoff eine stärkere Fluoreszenz und eine rote Spektralverschiebung zeigt. Eine erhöhte Depolarisierung führt zu einem zusätzlichen Zustrom an anionischem Farbstoff und einer Erhöhung der Fluoreszenz. Umgekehrt wird Hyperpolarisation durch eine Abnahme der Fluoreszenz angezeigt. Die durch dieses Bis-oxonol erzeugten potentialabhängigen Fluoreszenzänderungen liegen typischerweise ∽bei 1 % pro mV. Zudem hat diese Sonde ein Anregungsmaximum von 530 nm und ein Emissionsmaximum von 560 nm. DiBAC-Farbstoffe werden aufgrund ihrer negativen Gesamtladung von Mitochondrien ausgeschlossen, wodurch diese Farbstoffe besser zur Messung von Plasmamembranpotentialen geeignet sind als Carbocyanine. Indikatortyp: Membranpotentialsonden
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
Bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt aufbewahren
DiSBAC2(3)
Membranpotentialsonden
Raumtemperatur