Learn More
Invitrogen™ DiR'; DiIC18(7) (1,1'-Dioctadecyl-3,3,3',3'-Tetramethylindotricarbocyanin-Iodid)
Artikelnummer. 11520206
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11520206 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11520206 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. D12731
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Bei der Aufbringung auf Zellen diffundiert der Farbstoff seitlich innerhalb der Plasmamembran
Das im Nahinfrarot fluoreszierende, lipophile Carbocyanin DiOC18(7) („DiR“) ist schwach fluoreszierend in Wasser, aber stark fluoreszierend und ziemlich photostabil, wenn es in Membranen integriert wird. Die in dieses DII-Analogon integrierten Sulfonatgruppen verbessern die Wasserlöslichkeit. Es hat einen extrem hohen Extinktionskoeffizienten und der angeregte Zustand in Lipidumgebungen dauert nur kurz an (∼1 Nanosekunde). Nach dem Auftragen auf Zellen diffundiert der Farbstoff seitlich innerhalb der Plasmamembran.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Infrarot
Inhalt und Lagerung Lagerung bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop
Menge 10 mg
Nachweisverfahren Fluoreszent
Versandbedingung Raumtemperatur
Produkttyp DiR DiIC18(7)
SubCellular Localization Plasmamembran, Zellmembranen & Lipide, Lipids, Plasma Membrane