Learn More
Invitrogen™ DiOC6(3) (3,3'-Dihexyloxacarbocyanine Iodide)
Beschreibung
DiOC6(3) ist ein membrangängiger, grün fluoreszierender, lipophiler Farbstoff, der in geringer Konzentration selektiv für die Mitochondrien lebender Zellen ist. Bei höheren Konzentrationen kann der Farbstoff weitere interne Membranen färben, z. B. das endoplasmatische Retikulum.
Apoptose, Zellanalyse, Zellstruktur, Zellviabilität, Proliferation & Funktion, Mitochondrien, Mitochondrienfunktion, Mitochondrienfunktion
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Grün |
| Inhalt und Lagerung | Lagerung bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Fluoreszenzmikroskop |
| Produkttyp | DiOC6(3) |
| Menge | 100 mg |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Subzelluläre Lokalisation | Zellmembranen & Lipide |