Learn More
Invitrogen™ DiA; 4-Di-16-ASP (4-(4-(Dihexadecylamino)styryl)-N-Methylpyridinium Iodide)
Beschreibung
Das lipophile Aminostyrylsonden-DiA setzt sich mit seinen zwei Alkylresten und seinem Fluorophor parallel zur Phospholipid-Acylkette in Membranen ein. Wenn diese Dialkylaminotyrylsonde an Membranen bindet, weist sie eine starke Fluoreszenzverstärkung auf; ihre Fluoreszenz in Wasser ist minimal.
Zellanalyse, Zelltracing & -tracking, Neuronales Tracing
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Gelb |
| Inhalt und Lagerung | Lagerung bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Fluoreszenzmikroskop |
| Menge | 25 mg |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Produkttyp | DiA 4-Di-16-ASP |
| SubCellular Localization | Zellmembranen & Lipide, Lipids |