Learn More
Invitrogen™ Dextran, Fluorescein, 500,000 MW, Anionic, Lysine Fixable
Beschreibung
Markierte Dextrane sind hydrophile Polysaccharide, die häufig in mikroskopischen Studien zur Überwachung der Zellteilung, zum Verfolgen der Bewegung von lebenden Zellen und zur Untersuchung der hydrodynamischen Eigenschaften der zytoplasmatischen Matrix verwendet werden. Markiertes Dextran wird häufig per Mikroinjektion in die Zellen eingebracht. Dextrane sind hydrophile Polysaccharide, die sich durch ein mittleres bis hohes Molekulargewicht, eine gute Wasserlöslichkeit und geringe Toxizität auszeichnen. Zusätzlich weisen sie im Allgemeinen eine niedrige Immunogenität auf. Dextrane sind biologisch inert aufgrund ihrer ungewöhnlichen poly-(α-D-1,6-Glukose)-Verknüpfungen, die eine Spaltung durch die meisten endogenen zellulären Glykosidasen verhindern.
- Markierung (Ex/Em): Fluorescein (494/521)
- Größe: 500.000 MW
- Ladung: Anionisch
- Fixierbar: Fixierbar über Lysin
- Die Farbstoffe werden mittels einer Succinimidyl-Kopplung an das Dextran-Molekül gebunden. Dies führt in den meisten Fällen zu einem neutralen oder anionischen Dextran.
- Die bei der Herstellung der Rhodamin Green™ und Alexa Fluor™ 488 Dextrane verwendete Reaktion ergibt ein neutrales, anionisches oder kationisches Endprodukt.
- Ein häufiger Anwendungsbereich ist neuronales Tracing (anterograd/retrograd) in lebenden Zellen
- Studien zur Zellabstammung in lebenden Zellen
- Neuroanatomisches Tracing
- Untersuchung interzellulärer Kommunikationswege (z. B in Gap Junctions, während der Wundheilung und bei der embryonalen Entwicklung)
- Studien zur vaskulären Permeabilität und zur Integrität der Blut-Hirn-Schranke
- Verfolgt die Endozytose
- Überwachung der Azidifikation (einige Dextran-Farbstoffkonjugate sind pH-empfindlich)
- Untersuchung der hydrodynamischen Eigenschaften der zytoplasmatischen Matrix
Fluorescein-extrane sind inhärent anionisch, während die meisten mit zwitterionischem Rhodamin B, Tetramethylrhodamin und Texas Red™ markierten Dextrane im Wesentlichen neutral sind
Zum Produzieren von mehr hochanionischen Dextranen fügt ein geschütztes Verfahren den Dextranträgern negativ geladene Gruppen hinzu; diese Produkte werden als polyanionische Dextrane bezeichnet
Für einige Anwendungen ist die Behandlung des Dextran-Tracers vor der Analyse mit Formaldehyd oder Glutaraldehyd erforderlich: Bei diesen Anwendungen erfolgt die Behandlung mit lysinfixierbaren Dextran-Konjugaten von Fluorophoren oder Biotin
Dextrane besitzen kovalent gebundene Lysin-Reste, die die Bindung der Dextran-Tracer an umgebende Biomoleküle durch eine Aldehyd-vermittelte Fixierung mit umliegenden Biomolekülen und hierdurch den nachfolgenden Nachweis durch immunhistochemische und ultrastrukturelle Verfahren ermöglichen
Zellanalyse, Zell-Tracing und -Tracking, allgemeines Zell-Tracing, neuronales Tracing
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Dextran |
| Menge | 10 mg |
| Inhalt und Lagerung | Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. |
| Marker oder Farbstoff | Klassische Farbstoffe |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Excitation/Emission | 494/518 nm. |
| Produktlinie | Invitrogen |