Learn More
Invitrogen™ Click-iT™ EdU Alexa Fluor™ 555 HCS Assay
Hervorragende Alternative zu herkömmlichen Proliferationsassays
Marke: Invitrogen™ C10352
Additional Details : Gewicht : 0.00450kg
Includes: Das Kit enthält ausreichend Material für zwei 96-Well-Platten.
Beschreibung
Der Click-iT EdU Alexa Fluor 555 HCS-Assay ist eine hervorragende Alternative zu herkömmlichen Proliferationsassays und optimiert für High-Content-Bildgebungsanwendungen. Bei diesem Assay wird das geänderte Thymidin-Analogon EdU effizient in neu synthetisierte DNA integriert und mit einem hellen, lichtbeständigen Alexa Fluor Farbstoff bei einer raschen, höchst spezifischen Click-Reaktion fluoreszenzmarkiert. Diese Fluoreszenzmarkierung proliferierender Zellen ist präzise und kompatibel mit Antikörper-Methoden aufgrund des schonenden Click-Protokolls. Die genauesten Proliferations-/Detektionsverfahren basieren auf der Einbindung und Messung von Nukleosid-Analoga in neu synthetisierter DNA mit Bromdesoxyuridin (BrdU), einem häufig verwendeten Analog. BrdU-markierte DNA wird mit Anti-BrdU-Antikörpern nach der DNA-Denaturierung durch Eingriffe wie HCL, Hitze oder Enzyme zur Freilegung der BrdU-Moleküle quantifiziert. Dieser Schritt ist jedoch zeitaufwändig und dauerhaft kaum auszuführen. Die grobe Behandlungsweise kann sich zudem negativ auf die Probenintegrität und -qualität auswirken, wodurch Co-Färbung mit anderen Antikörpern zur Herausforderung wird.
- Einfach: funktioniert beim ersten Mal, jedes Mal und in kürzerer Zeit
- Effizient: keine Denaturierungsschritte oder eingreifende Verfahren erforderlich
- Schont Proben: bessere Erhaltung der Zellmorphologie, Antigenstruktur und DNA-Integrität
- Konsistenz: hängt für eine Erkennung nicht von variablen Antikörper-Chargen ab
- Weniger gefährlich
Hervorragende Proliferationsmethodik
Der Click-iT EdU Alexa Fluor 555 HCS Assay ist eine hervorragende Alternative zu BrdU-Assays für Messungen der Zellproliferation. EdU (5-Ethinyl-2'-Desoxyuridin) ist ein Nukleosid-Analogon von Thymidin und wird während der aktiven DNA-Synthese in DNA eingebunden. Mit Click-iT EdU sind eine schonende Fixierung und Lösungsmittelpermeabilisierung für das kleinmolekülige Click-iT EdU-Detektionsreagenz ausreichend, um Zugang zur DNA zu erhalten. Das Click-iT EdU HCS Assay ist deshalb nicht nur einfach anzuwenden, sondern in der Zellzyklusanalyse und anderen intra- oder extrazellulären Analysen präziser und kompatibel für höchst aussagekräftige Ergebnisse.
Zellanalyse, Zellzyklus, Zellproliferation, Zellproliferation mit Klick-Chemie, Zellviabilität, -proliferation und -funktion, zelluläre Bildgebung, Klick-Chemie, DNA-Replikation und -Reparatur, High-Content-Screening (HCS), Markierungschemie
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Orange | |
Fluoreszent | |
High Content Gerät | |
Alexa Fluor™ 555 | |
96-Well Platte | |
Alexa Fluor™, Click-iT™ | |
Raumtemperatur |
Das Kit enthält ausreichend Material für zwei 96 Well-Platten. Bei 2 bis 6 °C trocken und vor Licht geschützt lagern. | |
HCS-Assay | |
HCS-Assay | |
Sichtbar | |
Weniger gefährlich | |
2 x 96-Well-Platten |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.