Learn More
Invitrogen™ Click-IT™ AHA (L-Azidohomoalanine)
Beschreibung
Click-iT AHA (L-Azidohomoalain) bietet eine schnelle, empfindliche, ungiftige und vor allem nicht-radioaktive Alternative zum herkömmlichen radioaktiven Verfahren mit 35S-Methionin für den Nachweis von naszierendem Protein. AHA ist ein Aminosäure-Analogon, das eine sehr kleine Modifikation enthält, insbesondere eine funktionelle Azido-Gruppe, die kultivierten Zellen zugeführt und während der aktiven Proteinsynthese in Proteine eingebaut werden kann. Die Detektion nutzt die chemoselektive Ligation oder „Click“-Reaktion zwischen einem Azid und einem Alkin, bei der das Azid-modifizierte Protein mit einem der Click-iT Nachweiskits für die Proteinanalyse nachgewiesen wird. Ein solches Kit enthält entweder TAMRA, Dapoxy™ oder Biotin-Alkin. Die Nachweisempfindlichkeit dieser Reagenzien in 1D-Gelen und Western Blots liegt im niedrigen Femtomol-Bereich und ist mit nachgeschalteten LC-MS/MS- und MALDI-MS-Analysen oder Multiplexed Proteomics™ Reagenzien für Differenzialanalysen von neu synthetisierten Proteinen zusammen mit Gesamtglykoproteinen, Gesamtphosphoproteinen oder Gesamtprotein kompatibel.
- Weniger gefährlich
Zellanalyse, Click-Chemie, Markierungschemie, Metabolische Markierung und Naszenzproteinsynthese mit Click-Chemie, Protein- und Antikörpermarkierung, Proteinen, Expression, Isolation und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | AHA |
| Menge | 5 mg |
| Inhalt und Lagerung | Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C). |
| Nachweisverfahren | Biotinbasiert, fluoreszierend |
| Markierungsmethode | Metabolische Markierung |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Produktlinie | Click-iT, Molecular Probes |
| Marker oder Farbstoff | Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 555, Alexa Fluor 594, Alexa Fluor 647, Biotin, Oregon Green 488, TMR (Tetramethylrhodamin) |
| Labeling Target | Proteine |