Learn More
Invitrogen™ CellLight™ Actin-RFP, BacMam 2.0
Bietet eine einfache Methode zur Kennzeichnung von Aktin mit rot fluoreszierendem Protein in lebenden Zellen
184.00 CHF - 804.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Rot-Orange |
---|---|
Anregungswellenlängenbereich | 555⁄584 |
Farbstofftyp | RFP (TagRFP) |
Nachweisverfahren | Fluoreszent |
Emission | Sichtbar |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12303613
|
Invitrogen™
C10583 |
1 Fläschchen |
804.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
13236509
|
Invitrogen™
C10502 |
100 μl |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
Dieses gebrauchsfertige Konstrukt wird mit der BacMam 2.0 Technologie in die Zellen transduziert/transfiziert, wo es das mit humanem Aktin verschmolzene RFP exprimiert. Sie können das Verhalten zwischen Aktin und RFP in lebenden Zellen mit einem fluoreszierenden Bildgebungssystem und einem Standard-TRITC/RFP-Filtersatz beobachten. Untersuchen Sie die dynamische Wirkung von Aktin-Filamenten in lebenden Zellen, beinahe ohne Zytotoxizität. Darüber hinaus können Sie mehrere CellLight Reagenzien ko-transduzieren/transfizieren und lebende Zellen mit mehreren Tracking- oder Tracing-Farbstoffen beschriften, um dynamische Zellprozesse abzubilden. Zellen, die CellLight Konstrukte exprimieren, können auch mit Formaldehyd für das Multiplexing mit Antikörpern mit immunzytochemischen Verfahren fixiert werden.
BacMam Technology
CellLight Actin-RFP, BacMam 2.0, ist ein Fusionskonstrukt aus humanem Aktin und TagRFP, das präzises und spezifisches Targeting für zelluläre Aktin-RFP bietet. Dieses Verschmelzungskonstrukt ist im Insektenvirus Baculovirus verpackt, das in menschlichen Zellen nicht repliziert wird und in den meisten Labors als sicher für Bioschutzstufe (BSL) 1 ausgewiesen ist. Die BacMam Technologie sorgt dafür, dass die meisten Säugetierzelltypen mit hoher Effizienz und minimaler Toxizität transduziert, bzw. transfiziert werden. Diese transiente Transfektion kann nach einer über Nacht erfolgten Inkubation bis zu fünf Tage lang nachgewiesen werden – genügend Zeit für die meisten dynamischen Zellanalysen. Wie jede Transfektions-/Transduktionstechnik transfiziert/transduziert die BacMam Methode nicht alle Zellen mit der gleichen Effizienz, wodurch sie für Zellpopulationsuntersuchungen oder automatisierte Bildgebung/Zellzählung schlecht geeignet ist. CellLight Reagenzien sind ideal für Experimente geeignet, bei denen eine zelluläre oder subzelluläre Co-Lokalisierung erforderlich ist, oder für Zellfunktionsuntersuchungen, die eine spezielle Auflösung benötigen.
- Hocheffizient: Bis zu 90 % Transduktion bei einer Vielzahl von Säugetierzelllinien, einschließlich Primärzellen, Stammzellen und Neuronen
- Schnell und bequem: Einfach das CellLight Reagenz auf die Zellen geben, über Nacht inkubieren, und das Ergebnis visualisieren — oder die Assay-fertigen Zellen für eine spätere Verwendung einfrieren
- Weniger giftig: CellLight Reagenzien sind in Säugetierzellen nicht-replizierend und für Untersuchungen bei Bioschutzstufe (BSL) 1 geeignet
- Flexibel: Sie können mehr als ein BacMam Reagenz für Multiplex-Experimente oder Co-Lokalisierungsuntersuchungen co-transduzieren; aufmerksame Überwachung der Expressionswerte durch lediglich Dosisveränderungen
- Durchflusszytometer-Laserlinien: 532
Zellanalyse, Zellstruktur, Zellviabilität, Proliferation &Funktion, Zelluläre Bildgebung, Chemotaxis & Zellmigration, Zytoskelett, Immunzytochemie (ICC), Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzfärbung & Nachweis
Bestellinformation
Versandbedingung:Nasses Eis
Spezifikation
Rot-Orange | |
RFP (TagRFP) | |
Sichtbar | |
Nasses Eis | |
Aktin |
555⁄584 | |
Fluoreszent | |
Flüssig | |
Fluoreszierendes Protein | |
Aktin |
Nur für Forschungszwecke.Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.