Learn More
Invitrogen™ Carboxy-H2DFFDA
Artikelnummer. 11524227
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11524227 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11524227 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. C13293
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemikalienreduzierte, acetylierte Form von Fluorescein zur Anzeige von reaktiven Sauerstoffspezies in Zellen
H2DFFDA ist ein nicht fluoreszierendes Molekül, das leicht in eine grün-fluoreszierende Form umgewandelt wird, wenn Acetatgruppen durch intrazelluläre Esterasen entfernt werden und (durch die Aktivität von ROS) innerhalb der Zelle Oxidation auftritt. Dieses fluorierte Analogon weist im Vergleich zu den chlorierten Fluorescein-Derivaten (DCF, DCFDA) eine verbesserte Photostabilität auf.
  • Ex/Em: ca. 492 – 495/517 – 527 nm
  • Produkt ist luftempfindlich (unter trockenem Argon oder Stickstoff lagern)
  • Produkt kann zum Gebrauch in DMSO, DMF oder Ethanol gelöst werden
  • Indikator ist membrangängig
  • Die Fluoreszenz kann mit Durchflusszytometer, Fluorometer, Mikrotiterplatten-Reader oder Fluoreszenz-Mikroskop mit Anregungsquellen und Filtern für Fluoreszein überwacht werden
Weitere Produktinformationen finden Sie im Molecular Probes™ Handbuch.
Zellanalyse, Zellmetabolismus, Zellviabilität, -proliferation und -funktion, nitrooxidativer Stress, reaktive Sauerstoffspezies
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 5 mg
Nachweisverfahren Fluorescence
Produkttyp ROS Indicator