Learn More
Invitrogen™ BrUPT (5-Bromouridine 5´-Triphosphate), 10 mM in TE buffer
Überwachen Sie die nukleäre Transkription in situ
Marke: Invitrogen™ B21551
Additional Details : Gewicht : 0.00450kg
Beschreibung
BrUTP ist ein hervorragendes Substrat für RNA-Polymerase und wurde zur Überwachung der nukleären Transkription in situ verwendet. BrUTP kann mittels Anti-BrdU-Antikörpern nachgewiesen werden.
Zellanalyse, Zellvermehrung, Zellviabilität, Proliferation und Funktion
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
Spezifikation
BrUPT | |
Nasses Eis | |
BrdU |
In einem Tiefkühlgerät (-5 bis -30 °C) lagern und vor Licht schützen. | |
10 mM | |
25 µl |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.