Learn More
Invitrogen™ BrainStain™ Imaging Kit
Beschreibung
Das BrainStain Imaging Kit ermöglicht die dreifarbige kombinatorische Markierung von Myelin, Neuronen und Zellkernen in Hirn-Kryosektionen in einem einzigen 20-minütigen Färbeschritt. Das Kit enthält neuartige Färbemittel, die zusammen in einer Färbelösung oder separat verwendet werden können, und ersetzt herkömmliche Methoden, die ein bis drei Tage in Anspruch nehmen können.
Zellanalyse, Zelltracing & Tracking, Zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Färbung & Nachweis, neuronales Tracing
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Grün, Rot, Blau |
| Nachweisverfahren | Fluoreszenz |
| Produkttyp | Bildgebungs-Kit |
| Menge | 1 Kit |
| Inhalt und Lagerung | Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. |
| Marker oder Farbstoff | NeuroTrace™ 530⁄615, DAPI, FluoroMyelin™ Green |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Fluoreszenzmikroskop |
| Subzelluläre Lokalisation | Nucleus, Myelin, Nissl Körper |
| Produktlinie | BrainStain |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.