Learn More
Invitrogen™ BODIPY™ FL Prazosin
Beschreibung
Prazosin ist ein hochaffiner Antagonist für den a1-Adrenozeptor. Das grün-fluoreszierende BODIPY FL Prazosinderivat kann zur Lokalisierung und zum Nachweis des a1-Adrenozeptors genutzt werden.
Zellanalyse, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Zelluläre Bildgebung, Glutathionnachweis, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzfärbung und -nachweis, Nitro/Oxidativer Stress
Order Info
Versandbedingung: Raumtemperatur
Specifications
Specifications
| Menge | 100 μg |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Produktlinie | BODIPY |
| Markertyp | BODIPY Farbstoffe |
| Summenformel | C28H32BF2N7O3. |
| Produkttyp | FL Prazosin |