Learn More
Invitrogen™ CellTrace™ BODIPY™ TR Methyl Ester (Lipophilic Counterstain For GFP)
Bleibt nach der Paraformaldehydfixierung erhalten.
Marke: Invitrogen™ C34556
Additional Details : Gewicht : 0.00525kg
Beschreibung
- Durchdringt Zellmembranen und färbt selektiv Mitochondrien und endomembranöse Organellen wie endoplasmatisches Retikulum und Golgi-Apparate, scheint jedoch nicht in der Plasmamembran zu lokalisieren
Zelladhäsion, Zellanalyse, Zellproliferation, Zell-Tracing und -Nachverfolgung, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Zellbasierte Reporter-Assays, Zelluläre Bildgebung, Zelluläre Toxikologie-Assays, Chemotaxis und Zellmigration, Medikamentenentwicklung und -entwicklung, Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays, Fluoreszenzprotein-(z. B. GFP)-Assays, Fluoreszenzprotein-Assays (GFP), allgemeines Zell-Tracing, High-Content-Screening (HCS), Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzfärbung und -nachweis, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Reporter-Assays, zielbasierte ADME-/Tox-Assays
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Im Tiefkühlgerät (-5 bis -30 °C) lagern und vor Licht schützen. | |
BODIPY™, CellTrace™ | |
Raumtemperatur | |
TR-Methylester |
BODIPY Farbstoffe | |
Zell-Tracking-Verbindungen, Zell-Kennzeichnungsreagenzien | |
Andere Markierungen oder Farbstoffe |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.