Learn More
Invitrogen™ BCECF Acid (2',7'-Bis-(2-Carboxyethyl)-5-(and-6)-Carboxyfluorescein), mixed isomers
Doppelanregbarer ratiometrischer pH-Indikator
Marke: Invitrogen™ B1151
Additional Details : Gewicht : 0.00525kg
Beschreibung
- Zur Messung von Änderungen von ±1 pH-Wert Einheit um den pH-Wert 7
- ca. 6,98 pKa-Wert
- pH-Wert-Messungen mit BCECF werden durch Bestimmung des pH-Wert-abhängigen Verhältnisses der Emissionsintensität (nachgewiesen bei 535 nm) durchgeführt, wenn der Farbstoff bei etwa 490 nm angeregt wird, gegenüber der Emissionsintensität, wenn er an seinem isobetischen Punkt von etwa 440 nm angeregt wird
Zellanalyse, Zellmetabolismus, Zellviabilität, -proliferation und -funktion, ionische Homöostase und Signalgebung, pH-Nachweis
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern und vor Licht schützen. | |
Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
pH-Indikator |
Fluoreszent | |
pH-Indikator BCECF-Säure | |
Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.